Learn More
Methyl-5-chlor-2-nitrobenzoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate |
| CAS | 51282-49-6 |
| Summenformel | C8H6ClNO4 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6ClNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Methyl-5-chlor-2-nitrobenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.59 |
| Formelmasse | 214.9985 |