Learn More
Methyl-5-chlor-2-nitrobenzoat, TRC
Artikelnummer. 30482453
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30482453 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482453 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM295683500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate
CAS 51282-49-6
Summenformel C8H6ClNO4
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H6ClNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Methyl-5-chlor-2-nitrobenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 215.59
Formelmasse 214.9985