Learn More
Methyl-5-chlorothiophen-2-carboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate |
| CAS | 35475-03-7 |
| Summenformel | C6 H5 Cl O2 S |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5ClO2S/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(Cl)s1 |
| IUPAC-Name | Methyl-5-chlorothiophen-2-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176.621 |
| Formelmasse | 175.97 |