Learn More
α-Methyl-5-hydroxytryptamine maleate, Tocris Bioscience™
5-HT2B agonist
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 055750
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 50mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13417763
  • 507.02 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 25-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
5-HT2B receptor selective agonist with pKi values of 8.4, 6.1 and 7.3 at 5-HT2B, 5-HT2A and 5-HT2C receptors respectively.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
97469-12-0
306.318
alpha-methyl-5-hydroxytryptamine maleate, alpha-methylserotonin maleate, alpha-methyl serotonin maleate salt, maleic acid; ?-methyl-5-hydroxytryptamine, alpha-methylserotonin maleate salt hplc, inverted exclamation marka-3-2-aminopropyl indol-5-ol maleate salt
3-(2-aminopropyl)-1H-indol-5-ol;(Z)-but-2-enedioic acid
C15H18N2O5
YQNHFSXRABPJLP-BTJKTKAUSA-N
9922558
CC(CC1=CNC2=C1C=C(C=C2)O)N.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
α-Methyl-5-hydroxytryptamine maleate
97469-12-0
alpha-methyl-5-hydroxytryptamine maleate, alpha-methylserotonin maleate, alpha-methyl serotonin maleate salt, maleic acid; ?-methyl-5-hydroxytryptamine, alpha-methylserotonin maleate salt hplc, inverted exclamation marka-3-2-aminopropyl indol-5-ol maleate salt
CC(CC1=CNC2=C1C=C(C=C2)O)N.C(=CC(=O)O)C(=O)O
306.318
306.32
50mg
C15H18N2O5
YQNHFSXRABPJLP-BTJKTKAUSA-N
3-(2-aminopropyl)-1H-indol-5-ol;(Z)-but-2-enedioic acid
9922558
>99%
Videos