Learn More
Methyl 5-methyl[1H]pyrazol-3-Carboxylat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032981
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25016-17-5
C6H8N2O2
140.142
MFCD03778987
GFEZEVUIYRGWNU-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, methyl 5-methylpyrazole-3-carboxylate, methyl 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-1 2 h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methylmethylpyrazolecarboxylate, ksc554q1l, 5-methoxycarbonyl-3-me-thylpyrazole
2753079
Methyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-carboxylat
CC1=CC(=NN1)C(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25016-17-5
C6H8N2O2
140.142
MFCD03778987
GFEZEVUIYRGWNU-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, methyl 5-methylpyrazole-3-carboxylate, methyl 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-1 2 h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methylmethylpyrazolecarboxylate, ksc554q1l, 5-methoxycarbonyl-3-me-thylpyrazole
2753079
Methyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-carboxylat
CC1=CC(=NN1)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 5-methyl[1H]pyrazole-3-carboxylate
Schmelzpunkt 79°C to 81°C
Menge 1 g
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 96%