Learn More
Methyl 6-Bromohexanoat, ≥ 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593460
17.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14273-90-6
C7H13BrO2
209.08
MFCD00187528
KYLVAMSNNZMHSX-UHFFFAOYSA-N
6-bromohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 6-bromo-, methyl ester, methyl-6-bromohexanoate, methyl6-bromohexanoate, pubchem16910, methyl 6-bromo-hexanoate, 6-bromo-hexanoic acid methyl ester, 6-bromo-hexanoic acid-methyl ester, 6-bromo-henxanoic acid methyl ester, hexanoic acid,6-bromo-, methyl ester
4170292
Methyl-6-Bromhexanoat
COC(=O)CCCCCBr
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14273-90-6
C7H13BrO2
209.08
MFCD00187528
KYLVAMSNNZMHSX-UHFFFAOYSA-N
6-bromohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 6-bromo-, methyl ester, methyl-6-bromohexanoate, methyl6-bromohexanoate, pubchem16910, methyl 6-bromo-hexanoate, 6-bromo-hexanoic acid methyl ester, 6-bromo-hexanoic acid-methyl ester, 6-bromo-henxanoic acid methyl ester, hexanoic acid,6-bromo-, methyl ester
4170292
Methyl-6-Bromhexanoat
COC(=O)CCCCCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 6-bromohexanoate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3160g/mL
Siedepunkt 150.0°C (50.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)5C(O)OCH3
Brechungsindex 1.4630 to 1.4650
Menge 5 g
Relative Dichte 1.316
Formelmasse 209.08
Reinheit (%) 96+%
Physikalische Form Flüssig