Learn More
Methyl-6-chlorpyridin-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Methyl 6-chloropyridine-2-carboxylate was coupled with 2-(trimethylstannyl)pyridine to afford methyl 2,2?-bipyridine-6-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl6-chlorpyridin-2-carboxylat wurde mit 2-(Trimethylstannyl)pyridin gekoppelt, um Methyl2,2′-bipyridin-6-carboxylat zu erzeugen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Methyl6-chlorpyridin-2-carboxylat wurde mit 2-(Trimethylstannyl)pyridin gekoppelt, um Methyl2,2′-bipyridin-6-carboxylat zu erzeugen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 6-chloropyridine-2-carboxylate |
Schmelzpunkt | 92°C to 98°C (literature) |
Farbe | Gelb |
Menge | 5 g |
Beilstein | 128580 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 171.58 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Fest |