Learn More
6-Fluornicotinsäuremethylester, 95 %
72.60 € - 193.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1427-06-1
Summenformel C7H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.128
MDL-Nummer MFCD03095098
InChI-Schlüssel HLYBWNNPVXFCPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-fluoronicotinate, 6-fluoronicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-fluoro-, methyl ester, 6-fluoronicotinicacidmethylester, methyl6-fluoropyridine-3-carboxylate, 6-fluoro-3-methoxycarbonyl pyridine, 6-fluoro-nicotinic acid methyl ester, 6-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, pubchem10629, methyl6-fluoronicotinate
PubChem CID 13758765
IUPAC-Name Methyl 6-Fluorpyridin-3-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15477818
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61302.MD
250mg
72.60 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 07-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15467818
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61302.03
1g
193.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1427-06-1
155.128
HLYBWNNPVXFCPZ-UHFFFAOYSA-N
13758765
COC(=O)C1=CN=C(C=C1)F
C7H6FNO2
MFCD03095098
methyl 6-fluoronicotinate, 6-fluoronicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-fluoro-, methyl ester, 6-fluoronicotinicacidmethylester, methyl6-fluoropyridine-3-carboxylate, 6-fluoro-3-methoxycarbonyl pyridine, 6-fluoro-nicotinic acid methyl ester, 6-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, pubchem10629, methyl6-fluoronicotinate
Methyl 6-Fluorpyridin-3-Carboxylat
Spezifikation
Methyl 6-fluoronicotinate
48°C to 52°C
C7H6FNO2
methyl 6-fluoronicotinate, 6-fluoronicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-fluoro-, methyl ester, 6-fluoronicotinicacidmethylester, methyl6-fluoropyridine-3-carboxylate, 6-fluoro-3-methoxycarbonyl pyridine, 6-fluoro-nicotinic acid methyl ester, 6-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, pubchem10629, methyl6-fluoronicotinate
HLYBWNNPVXFCPZ-UHFFFAOYSA-N
Methyl 6-Fluorpyridin-3-Carboxylat
13758765
Fest
1427-06-1
99°C (210°F)
MFCD03095098
250mg
COC(=O)C1=CN=C(C=C1)F
155.128
155.13
95%