Learn More
Methyl-6-methylpyridin-2-carboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496397
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15496397 1 g 1 Gramm
15406407 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33571.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13602-11-4
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD06203670
InChI-Schlüssel CYWIZMOZBTXFIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-methylpicolinate, 6-methylpyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 6-methyl-2-pyridinecarboxylate, 6-methyl-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-methylpicolinic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-methyl-, methyl ester, pubchem20955, methyl-6-methylpicolinate, ksc495e0b, aronis24547
PubChem CID 73022
IUPAC-Name Methyl 6-Methylpyridin-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(C)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 6-methylpyridine-2-carboxylate
Siedepunkt 242°C
Menge 1 g
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 96%