Learn More
methyl 8,8-dioxo-8lambda6-thia-2,3,5,7-tetraazatricyclo[7.4.0.0,2,6]trideca-1(13),3,5,9,11-pentaene-4-carboxylate, TRC
Artikelnummer. 30483614
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30483614 50 mg 50 Milligramm
30477408 10 mg 10 Milligramm
30466630 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483614 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33582550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1311315-62-4
Summenformel C10H8N4O4S
Molekulargewicht (g/mol) 280.25
IUPAC-Name methyl 5,5-dioxo-1H-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]benzothiadiazine-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=NC2=NS(=O)(=O)c3ccccc3N2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material methyl 8,8-dioxo-8lambda6-thia-2,3,5,7-tetraazatricyclo[7.4.0.0,2,6]trideca-1(13),3,5,9,11-pentaene-4-carboxylate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8N4O4S/c1-18-9(15)8-11-10-13-19(16,17)7-5-3-2-4-6(7)14(10)12-8/h2-5H,1H3,(H,11,12,13)
Formelmasse 280.0266