missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl-8-Methoxy-9-nitro-2-oxo-6,7-benzocumarin-3-carboxylat, TRC

Artikelnummer. 30476034
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476034 10 mg 10 Milligramm
30473858 5 mg 5 Milligramm
30469163 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30476034 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31884010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 8-Methoxy-9-nitro-2-oxo-6,7-benzocoumarin-3-carboxylate
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl 8-Methoxy-9-nitro-2-oxo-6,7-benzocoumarin-3-carboxylate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H11 N O7
Synonym Methyl 8-Methoxy-9-nitro-2-oxo-2H-benzo[g]chromene-3-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C16H11NO7/c1-22-12-4-3-8-5-9-6-11(15(18)23-2)16(19)24-13(9)7-10(8)14(12)17(20)21/h3-7H,1-2H3
Lösungstyp Neat
SMILES COC(=O)C1=Cc2cc3ccc(OC)c(c3cc2OC1=O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Methyl-8-methoxy-9-nitro-2-oxobenzo[g]chromen-3-carboxylat
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 329.261
Menge 10 mg
Formelmasse 329.054
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.