Learn More
Methyl-α-Cyclopentylmandelat, TRC
Artikelnummer. 30470883
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30470883 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470883 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM294650250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (2RS)-2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate
CAS 19833-96-6
Summenformel C14 H18 O3
Menge 250 mg
Synonym Benzeneacetic acid, α-cyclopentyl-α-hydroxy-, methyl ester, Mandelic acid, α-cyclopentyl-, methyl ester (8CI), Methyl (±)-cyclopentylmandelate, Methyl 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Methyl cyclopentylphenylglycolate, Methyl α-cyclopentylmandelate, NSC 93811
InChI-Formel InChI=1S/C14H18O3/c1-17-13(15)14(16,12-9-5-6-10-12)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8,12,16H,5-6,9-10H2,1H3
SMILES COC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2
IUPAC-Name Methyl-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 234.29
Formelmasse 234.1256