Learn More
Methylacetat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046468
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
2500 mL
79-20-9
C3H6O2
74.079
MFCD00008711
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
6584
CHEBI:77700
Methylacetat
CC(=O)OC
79-20-9
C3H6O2
74.079
MFCD00008711
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
6584
CHEBI:77700
Methylacetat
CC(=O)OC
Methyl acetate is used as a solvent in glues, paints and nail polish removers. It is also used in adhesives, sealants and coatings. Further, it finds use as solvent in chemical reactions as well as used for extraction purpose. It is involved in the production of acetic anhydride by carbonylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylacetat wird als Lösungsmittel in Klebstoffen, Farben und Nagellackentfernern verwendet. Wird auch in Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen verwendet. Findet darüber hinaus Verwendung als Lösungsmittel in chemischen Reaktionen sowie für Extraktionszwecke. Es ist an der Herstellung von Essigsäureanhydrid durch Carbonylierungsreaktion beteiligt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl acetate
Schmelzpunkt -98°C
Dichte 0.934
Siedepunkt 56°C to 58°C
Flammpunkt −10°C (14°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.362
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1231
Beilstein 1736662
Merck Index 14,6008
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 99%