Learn More
Methylacetopyruvat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11443494
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443494 25 g 25 Gramm
11433494 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443494 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11190.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20577-61-1
Summenformel C6H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 144.126
MDL-Nummer MFCD00043638
InChI-Schlüssel OMHOEQINEXASKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl acetopyruvate, methyl acetylpyruvate, pentanoic acid, 2,4-dioxo-, methyl ester, 2,4-dioxopentanoic acid methyl, 2,4-dioxo-pentanoic acid methyl ester, pentanoic acid,2,4-dioxo-,methyl ester
PubChem CID 88600
IUPAC-Name Methyl-2,4-dioxopentanoat
SMILES CC(=O)CC(=O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl acetopyruvate
Schmelzpunkt 60°C to 63°C
Menge 25 g
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 98%