Learn More
Methylacetylricinoleat (> 80%), TRC
Artikelnummer. 30480445
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30480445 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480445 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22059310ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ricinoleic Acid-Methyl Ester Acetate
CAS 140-03-4
Summenformel C21 H38 O4
Menge 10 mL
Synonym 9-Octadecenoic acid, 12-(acetyloxy)-, methyl ester, [R-(Z)]-, Ricinoleic acid, methyl ester, acetate (6CI,7CI,8CI), Flexricin P 4, MAR-N, Methyl O-acetylricinoleate, Methyl acetyl ricinoleate, Methyl cis-(R)-12-acetoxyoctadec-9-enoate, Methyl ricinoleate
InChI-Formel InChI=1S/C21H38O4/c1-4-5-6-13-16-20(25-19(2)22)17-14-11-9-7-8-10-12-15-18-21(23)24-3/h11,14,20H,4-10,12-13,15-18H2,1-3H3/b14-11-/t20-/m1/s1
SMILES CCCCCC[C@H](C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC)OC(=O)C
IUPAC-Name Methyl-(Z,12R)-12-Acetyloxyoctadec-9-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 354.524
Formelmasse 354.277