Learn More
Methylacetylricinoleat (> 80%), TRC
Artikelnummer. 30473036
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473036 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473036 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2205935ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ricinoleic Acid-Methyl Ester Acetate
CAS 140-03-4
Summenformel C21 H38 O4
Menge 5 mL
Synonym 9-Octadecenoic acid, 12-(acetyloxy)-, methyl ester, [R-(Z)]-, Ricinoleic acid, methyl ester, acetate (6CI,7CI,8CI), Flexricin P 4, MAR-N, Methyl O-acetylricinoleate, Methyl acetyl ricinoleate, Methyl cis-(R)-12-acetoxyoctadec-9-enoate, Methyl ricinoleate
InChI-Formel InChI=1S/C21H38O4/c1-4-5-6-13-16-20(25-19(2)22)17-14-11-9-7-8-10-12-15-18-21(23)24-3/h11,14,20H,4-10,12-13,15-18H2,1-3H3/b14-11-/t20-/m1/s1
SMILES CCCCCC[C@H](C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC)OC(=O)C
IUPAC-Name Methyl-(Z,12R)-12-Acetyloxyoctadec-9-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 354.524
Formelmasse 354.277