missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methylacrylat, 99%, stab. Mit ca.15 ppm4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7020982
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
96-33-3
C4H6O2
86.09
MFCD00008627
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
methyl acrylate, methylacrylate, acrylic acid methyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester, methyl 2-propenoate, methyl propenoate, methylacrylaat, metilacrilato, methyl-acrylat, methoxycarbonylethylene
7294
CHEBI:82482
Methyl-2-propenat
COC(=O)C=C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
96-33-3
C4H6O2
86.09
MFCD00008627
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
methyl acrylate, methylacrylate, acrylic acid methyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester, methyl 2-propenoate, methyl propenoate, methylacrylaat, metilacrilato, methyl-acrylat, methoxycarbonylethylene
7294
CHEBI:82482
Methyl-2-propenat
COC(=O)C=C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Methylacrylat ist ein Monomer, das zur Herstellung von Polymeren mit starren, flexiblen, ionischen, nichtionischen, hydrophoben oder hydrophilen Eigenschaften verwendet wird. Ist an der Produktion von Acrylatfasern beteiligt, die zur Herstellung von synthetischen Teppichen verwendet werden. Spielt eine wichtige Rolle als Reagenz bei der Synthese pharmazeutischer Zwischenprodukte und Alfa ω-dicarbonsäureester. Ist ein gutes Nukleophil und ein Michael-Akzeptor, um Polyamidoamin (PAAM)-Dendrimere vorzubereiten.

Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.

Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Peroxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl acrylate
Namenshinweis stabilized with ≈15ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -75°C
Dichte 0.956
Siedepunkt 79°C to 81°C
Flammpunkt −3°C (26°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.403
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1919
Beilstein 605396
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,6011
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'