Learn More
Methyladipoylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396916
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11396916 2 g -
11306926 10 g 10 Gramm
11316926 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396916 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04377.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 35444-44-1 | C7H11ClO3 | 178.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35444-44-1
Summenformel C7H11ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 178.61
MDL-Nummer MFCD00013661
InChI-Schlüssel HDLGIEZOMYJKAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanedioic acid monochloride monomethyl ester, hexanoic acid, 6-chloro-6-oxo-, methyl ester, 6-methoxy-6-oxohexanoyl chloride, methyl 5-chloroformyl pentanoate, 5-chlorocarbonyl-pentanoic acid methyl ester, mono-methyl adipoyl chloride, 5-carbomethoxyvaleryl chloride, methyl 6-chloro-6-oxocaproate, methyl adipoyl chloride
PubChem CID 520737
IUPAC-Name Methyl-6-chlor-6-oxohexanoat
SMILES COC(=O)CCCCC(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl adipoyl chloride
Dichte 1.05
Siedepunkt 76°C (0.8 mmHg)
Strukturformel CH3O2C(CH2)4COCl
Brechungsindex 1.447
Menge 2 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1766187
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 178.62
Reinheit (%) 96%