Learn More
Methyl-Adipoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30466948
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30466948 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466948 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2762005G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Adipoyl Chloride
CAS 35444-44-1
Summenformel C7H11ClO3
Menge 5 g
Synonym 5-(Methoxycarbonyl)pentanoyl chloride, 5-Carbomethoxypentanoyl chloride, 5-Carbomethoxyvaleryl chloride, 5-Chlorocarbonylpentanoic acid methyl ester, 6-Chloro-6-oxohexanoic acid methyl ester, Adipic acid chloride methyl ester, Adipic acid methyl ester chloride, Adipic acid monomethyl ester chloride, Adipoyl chloride monomethyl ester, Methyl 5- (chlorocarbonyl)pentanoate, Methyl 5-(chloroformyl)pentanoate, Methyl 6-chloro-6-oxohexanoate, Methyl adipoyl chloride, Monomethyl adipoyl chloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H11ClO3/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3
SMILES ClC(CCCCC(OC)=O)=O
IUPAC-Name Methyl-6-chlor-6-oxohexanoat
Molekulargewicht (g/mol) 178.61
Formelmasse 178.04