Learn More
Methyl-Adipoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30473827
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473827 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473827 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM276200500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Adipoyl Chloride
CAS 35444-44-1
Summenformel C7H11ClO3
Menge 500 mg
Synonym 5-(Methoxycarbonyl)pentanoyl chloride, 5-Carbomethoxypentanoyl chloride, 5-Carbomethoxyvaleryl chloride, 5-Chlorocarbonylpentanoic acid methyl ester, 6-Chloro-6-oxohexanoic acid methyl ester, Adipic acid chloride methyl ester, Adipic acid methyl ester chloride, Adipic acid monomethyl ester chloride, Adipoyl chloride monomethyl ester, Methyl 5- (chlorocarbonyl)pentanoate, Methyl 5-(chloroformyl)pentanoate, Methyl 6-chloro-6-oxohexanoate, Methyl adipoyl chloride, Monomethyl adipoyl chloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H11ClO3/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3
SMILES ClC(CCCCC(OC)=O)=O
IUPAC-Name Methyl-6-chlor-6-oxohexanoat
Molekulargewicht (g/mol) 178.61
Formelmasse 178.04