Learn More
Methyl-alpha-Cyclopentylmandelat, TRC
Artikelnummer. 30468742
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30468742 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468742 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2946501G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (2RS)-2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate
CAS 19833-96-6
Summenformel C14 H18 O3
Menge 1 g
Synonym Benzeneacetic acid, α-cyclopentyl-α-hydroxy-, methyl ester, Mandelic acid, α-cyclopentyl-, methyl ester (8CI), Methyl (±)-cyclopentylmandelate, Methyl 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Methyl cyclopentylphenylglycolate, Methyl α-cyclopentylmandelate, NSC 93811
InChI-Formel InChI=1S/C14H18O3/c1-17-13(15)14(16,12-9-5-6-10-12)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8,12,16H,5-6,9-10H2,1H3
SMILES COC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2
IUPAC-Name Methyl-2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 234.29
Formelmasse 234.1256