missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl alpha-D-xylopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15477749
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15477749 1 g 1 Gramm
15487749 5 g 5 Gramm
15497749 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15477749 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66406.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 91-09-8 | C6H12O5 | 164.157 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 91-09-8
Summenformel C6H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 164.157
MDL-Nummer MFCD00053593
InChI-Schlüssel ZBDGHWFPLXXWRD-MOJAZDJTSA-N
Synonym methyl alpha-d-xylopyranoside, alpha-d-xylopyranoside, methyl, methyl a-d-xylopyranoside, 2s,3r,4s,5r-2-methoxyoxane-3,4,5-triol, 1-o-methyl-alpha-d-xylopyranoside, beta-methyl-d-xyloside, methyl beta-d-xylopyranoside, methyl-alpha-d-xylopyranoside, alpha methyl-d-xyloside, methyl, a-d-xylopyranoside
PubChem CID 101554
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R)-2-Methoxyoxan-3,4,5-Triol
SMILES COC1C(C(C(CO1)O)O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl alpha-D-xylopyranoside
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Optische Drehung +154° (c=10 in Water)
Formelmasse 264.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.