Learn More
Methyl-alpha-L-Daunosaminhydrochlorid (alpha:beta ca. 85:15), TRC
Artikelnummer. 30475852
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475852 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475852 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29480050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl alpha-L-Daunosamine Hydrochloride
CAS 32385-06-1
Summenformel C7 H15 N O3 . Cl H
Menge 50 mg
Synonym L-lyxo-Hexopyranoside, methyl 3-amino-2,3,6-trideoxy-, hydrochloride, α- (8CI), α-L-lyxo-Hexopyranoside, methyl 3-amino-2,3,6-trideoxy-, hydrochloride (9CI), α-Methyl daunosaminide hydrochloride, α-L-lyxo-Hexopyranoside, methyl 3-amino-2,3,6-trideoxy-, hydrochloride (1:1)
InChI-Formel InChI=1S/C7H15NO3.ClH/c1-4-7(9)5(8)3-6(10-2)11-4;/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3;1H/t4-,5-,6+,7+;/m0./s1
SMILES Cl.CO[C@H]1C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O1
IUPAC-Name (2S,3S,4S,6R)-4-Amino-6-methoxy-2-methyloxan-3-ol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 197.66
Formelmasse 197.0819