Learn More
Methylbenzolsulfinat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11925761 5 mL 5 Milliliter
11935761 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925761 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438610050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 670-98-4 | C7H8O2S | 156.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 670-98-4
Summenformel C7H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 156.2
InChI-Schlüssel PSNSVDSRLUYDKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzenesulfinate, benzenesulfinic acid methyl ester, methyl phenylsulfinate, methyl benzene sulfinate, benzenesulfinic acid,methyl ester, benzenesulfinic acid, methyl ester, r, benzenesulfinic acid, methyl ester, s, methoxy phenylsulfinyl, acmc-20mem2, acmc-20mg8f
PubChem CID 2759784
IUPAC-Name Benzolsulfinsäuremethylester
SMILES COS(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl benzenesulfinate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1940g/mL
Siedepunkt 110.0°C to 112.0°C (16.0 Torr)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.194
Formelmasse 156.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Methyl benzenesulfinate, 98%