Learn More
Benzilsäuremethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022920
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
76-89-1
C15H14O3
242.274
MFCD00004446
LJFIHTFNTGQZJL-UHFFFAOYSA-N
methyl benzilate, methylbenzilate, methyl diphenylglycolate, benzilic acid methyl ester, benzilic acid, methyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, methyl ester, diphenylglycolic acid methyl ester, hydroxy-diphenyl-acetic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-2,2-di phenyl acetate, methyl benzillate
66159
Methyl2-Hydroxy-2,2-Diphenylacetat
COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)O
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
76-89-1
C15H14O3
242.274
MFCD00004446
LJFIHTFNTGQZJL-UHFFFAOYSA-N
methyl benzilate, methylbenzilate, methyl diphenylglycolate, benzilic acid methyl ester, benzilic acid, methyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, methyl ester, diphenylglycolic acid methyl ester, hydroxy-diphenyl-acetic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-2,2-di phenyl acetate, methyl benzillate
66159
Methyl2-Hydroxy-2,2-Diphenylacetat
COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)O
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl benzilate
Schmelzpunkt 73°C to 76°C
Siedepunkt 187°C (13 mmHg)
Menge 50 g
Beilstein 2121492
Merck Index 14,1080
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 242.28
Reinheit (%) 98%