Learn More
Methyl-beta-L-Arabinopyranosid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047782
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1825-00-9
C6H12O5
164.157
MFCD00047547
ZBDGHWFPLXXWRD-AZGQCCRYSA-N
methyl beta-l-arabinopyranoside, 2s,3r,4s,5s-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2s,3r,4s,5s-2-methoxyoxane-3,4,5-triol, methyl-b-l-arabinopyranoside, methyl, a-l-arabinopyranoside, methyl-beta-l-arabinopyranoside, .beta.-l-arabinopyranoside, methyl, methyl .beta.-l-arabinopyranoside, .beta.-l-arabinopyranose methyl glycoside, arabinopyranoside, methyl, .beta.-l
102169
(2S,3R,4S,5S)-2-Methoxyoxan-3,4,5-Triol
COC1C(C(C(CO1)O)O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1825-00-9
C6H12O5
164.157
MFCD00047547
ZBDGHWFPLXXWRD-AZGQCCRYSA-N
methyl beta-l-arabinopyranoside, 2s,3r,4s,5s-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2s,3r,4s,5s-2-methoxyoxane-3,4,5-triol, methyl-b-l-arabinopyranoside, methyl, a-l-arabinopyranoside, methyl-beta-l-arabinopyranoside, .beta.-l-arabinopyranoside, methyl, methyl .beta.-l-arabinopyranoside, .beta.-l-arabinopyranose methyl glycoside, arabinopyranoside, methyl, .beta.-l
102169
(2S,3R,4S,5S)-2-Methoxyoxan-3,4,5-Triol
COC1C(C(C(CO1)O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl beta-L-arabinopyranoside
Schmelzpunkt 167°C to 172°C
Menge 1 g
Beilstein 4658388
Optische Drehung +243° (c=2 in Water)
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) ≥98%