Learn More
Methyl-β-Neuraminsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl beta-Neuraminic Acid |
| CAS | 56144-08-2 |
| Summenformel | C10 H19 N O8 |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H19NO8/c1-18-10(9(16)17)2-4(13)6(11)8(19-10)7(15)5(14)3-12/h4-8,12-15H,2-3,11H2,1H3,(H,16,17)/t4-,5+,6+,7+,8+,10-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@]1(C[C@H](O)[C@@H](N)[C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S,4S,5R,6R)-5-Amino-4-hydroxy-2-methoxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxan-2-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 281.26 |
| Formelmasse | 281.1111 |