Learn More
Methylbutyrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-161170
14.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
623-42-7
C5H10O2
102.13
MFCD00009391
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
methyl butyrate, butanoic acid, methyl ester, methyl n-butyrate, butyric acid, methyl ester, methyl n-butanoate, butyric acid methyl ester, methyl-n-butyrate, n-butyric acid methyl ester, methyl butyrate natural, unii-cgx598508o
12180
methyl butanoate
CCCC(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
623-42-7
C5H10O2
102.13
MFCD00009391
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
methyl butyrate, butanoic acid, methyl ester, methyl n-butyrate, butyric acid, methyl ester, methyl n-butanoate, butyric acid methyl ester, methyl-n-butyrate, n-butyric acid methyl ester, methyl butyrate natural, unii-cgx598508o
12180
methyl butanoate
CCCC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl butyrate
Namenshinweis 99%
Azidität 1mg KOH/g max.
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8970g/mL
Siedepunkt 102°C
Flammpunkt 12°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)2COOCH3
Brechungsindex 1.3850 to 1.39
Menge 5 g
Merck Index 15, 6109
Relative Dichte 0.897
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig