Learn More
Methylcarbamimidatsulfat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl carbamimidate sulfate |
| CAS | 29427-58-5 |
| Summenformel | C2H8N2O5S |
| Menge | 5 g |
| Synonym | O-Methylisourea Sulfate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H6N2O.H2O4S/c1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | COC(=N)N.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | Methylcarbamimidat;schwefelsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.16 |
| Formelmasse | 172.0154 |