Learn More
Alfa Aesar™ Methylcellulose, Viskosität 400 cPs
Marke:  Alfa Aesar™ 043147.22
Weitere Details : CAS : 9004-67-5 Netto-Gewicht : 0.10000kg
Menge 100g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324828
  • 38.38 € / 100 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
9004-67-5
454.513
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
(5R)-2,3,4-Trimethoxy-6-(Methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-Trimethoxy-6-(Methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
C20H38O11
MFCD00081763
51063134
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Spezifikation
Methyl cellulose
100g
9004-67-5
MFCD00081763
Soluble in cold water.
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
454.513
Pulver
Odorless
Viscosity: 400cPs
C20H38O11
14,6040
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
(5R)-2,3,4-Trimethoxy-6-(Methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-Trimethoxy-6-(Methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
51063134
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation