Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylcellulose, Viskosität 4000 cPs
Catalog Number 11364247
32.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9004-67-5
C20H38O11
454.513
MFCD00081763
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
51063134
(5R)-2,3,4-Trimethoxy-6-(Methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-Trimethoxy-6-(Methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
9004-67-5
C20H38O11
454.513
MFCD00081763
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
51063134
(5R)-2,3,4-Trimethoxy-6-(Methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-Trimethoxy-6-(Methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Methyl cellulose is used as a thickener and an emulsifier in various food and cosmetic products; as a gel in advanced cookery and as a lubricant. It is also involved in the treatment of constipation. It acts as a buffer additive in capillary electrophoresis to control electoosmotic flow for improved separations. In paper and textile industries, it is used as a sizing, thereby protecting the fibers from water or oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl cellulose
Namenshinweis Viscosity: 4000cPs
Menge 100 g
Merck Index 14,6040
Löslichkeitsinformationen Soluble in cold water.
Physikalische Form Pulver