Learn More
Methylcyanoformiat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl Cyanoformate |
| CAS | 17640-15-2 |
| Summenformel | C3H3NO2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Cyanoformic Acid Methyl Ester, Mander's Reagent, Methyl Carbonocyanidate, Methyl Cyanoformate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H3NO2/c1-6-3(5)2-4/h1H3 |
| SMILES | O=C(OC)C#N |
| IUPAC-Name | Methylcarbonocyanidat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 85.06 |
| Formelmasse | 85.02 |