Learn More
Cyclopentancarbonsäuremethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043428
48.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4630-80-2
C7H12O2
128.17
MFCD00019290
IIHIJFJSXPDTNO-UHFFFAOYSA-N
cyclopentanecarboxylic acid, methyl ester, cyclopentanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopentanoate, acmc-1am5n, methylcyclopentanecarboxylate, methylcyclopentane carboxylate, methyl cyclopentane carboxylate, methyl-1-cyclopentanecarboxylate, cyclopentanoic acid methyl ester, cyclopentanecarboxylic acid methyl
78365
methyl cyclopentanecarboxylate
COC(=O)C1CCCC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4630-80-2
C7H12O2
128.17
MFCD00019290
IIHIJFJSXPDTNO-UHFFFAOYSA-N
cyclopentanecarboxylic acid, methyl ester, cyclopentanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopentanoate, acmc-1am5n, methylcyclopentanecarboxylate, methylcyclopentane carboxylate, methyl cyclopentane carboxylate, methyl-1-cyclopentanecarboxylate, cyclopentanoic acid methyl ester, cyclopentanecarboxylic acid methyl
78365
methyl cyclopentanecarboxylate
COC(=O)C1CCCC1
Methyl cyclopentanecarboxylate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopentancarbonsäuremethylester
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl cyclopentanecarboxylate
Siedepunkt 81°C to 82°C (5 mmHg)
Brechungsindex 1.436
Menge 5 g
Beilstein 2040762
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 98%