missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-Cyclopropancarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products. Methyl cyclopropane carboxylate is used as a reagent in the synthesis of N’-thiazole and N-pyrazole based inhibitors of MAP kinase p38α.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in erster Linie ein Zwischenprodukt bei der Herstellung pharmazeutischer und agrochemischer Produkte verwendet. Methylcyclopropan-Carboxylat wird als Reagenz bei der Synthese von N'-Thiazol- und N-Pyrazol-Inhibitoren auf MAP-Kinase p38α verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln und Zündquellen fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
Es wird in erster Linie ein Zwischenprodukt bei der Herstellung pharmazeutischer und agrochemischer Produkte verwendet. Methylcyclopropan-Carboxylat wird als Reagenz bei der Synthese von N'-Thiazol- und N-Pyrazol-Inhibitoren auf MAP-Kinase p38α verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln und Zündquellen fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl cyclopropanecarboxylate |
Dichte | 0.983 |
Siedepunkt | 118°C to 119°C |
Flammpunkt | 22°C (71°F) |
Brechungsindex | 1.418 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3272 |
Beilstein | 2039388 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 100.12 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'