Learn More
Methyldifluoracetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475816
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11475816 5 g 5 Gramm
11465816 1 g 1 Gramm
11485816 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475816 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22197.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 433-53-4 | C3H4F2O2 | 110.06 g/mol
A methyl difluoroacetate (MFA)-based LiPF6 solution was applied as an electrolyte to improve the thermal stability of Li-ion batteries. Methyl difluoroacetate is used in the inhibition of corrosion of aluminum cathode current collector for lithium ion cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine auf Methyldifluoracetat (MFA) basierende LiPF6-Lösung wurde als Elektrolyt zur Verbesserung der thermischen Stabilität von Li-Ionen-Batterien eingesetzt. Methyldifluoracetat wird zur Hemmung der Korrosion von Aluminium-Kathodenstromsammlern für Lithium-Ionen-Zellen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 433-53-4
Summenformel C3H4F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.06
MDL-Nummer MFCD00039276
InChI-Schlüssel CSSYKHYGURSRAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl difluoroacetate, methyl2,2-difluoroacetate, difluoroacetic acid methyl ester, acetic acid, difluoro-, methyl ester, methyldifluoroacetate, methyl difluoroacetate #, acmc-209ju0, methyl 2,2-difluoroethanoate
PubChem CID 79012
IUPAC-Name Methyl-2,2-difluoracetat
SMILES COC(=O)C(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl difluoroacetate
Dichte 1.272
Siedepunkt 86°C to 87°C
Flammpunkt 19°C (66°F)
Brechungsindex 1.335
Menge 5 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1747534
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 110.06
Reinheit (%) 99%