Learn More
Methyl Dl-2-(1-Boc-Piperidin-4-Yl)-Beta-Glycinate, TRC
Artikelnummer. 30471433
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30471433 100 mg 100 Milligramm
30474263 10 mg 10 Milligramm
30475903 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30471433 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM315505100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 362703-57-9
Summenformel C13H24N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 272.34
Synonym Methyl 4-Amino-1-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-4-piperidineacetate, tert-Butyl 4-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperidine-1-carboxylate
IUPAC-Name tert-butyl 4-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperidine-1-carboxylate
SMILES COC(=O)CC1(N)CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Dl-2-(1-Boc-Piperidin-4-Yl)-beta-Glycinate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H24N2O4/c1-12(2,3)19-11(17)15-7-5-13(14,6-8-15)9-10(16)18-4/h5-9,14H2,1-4H3
Formelmasse 272.1736