missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl Ergonovine Maleate Salt, TRC

Artikelnummer. 30008071
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008071 5 mg 5 Milligramm
30005265 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30008071 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3046005MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 57432-61-8
Summenformel C20 H25 N3 O2 . C4 H4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 455.5
Synonym Methylergometrine maleate, (6aR,9R)-N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)propyl]-7-methyl- 4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide (Z)-butenedioate
IUPAC-Name (6aR,9R)-N-[(2S)-1-hydroxybutan-2-yl]-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide;(Z)-but-2-enedioic acid
SMILES CC[C@@H](CO)NC(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34.OC(=O)\C=C/C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methylergometrine maleate
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H25N3O2.C4H4O4/c1-3-14(11-24)22-20(25)13-7-16-15-5-4-6-17-19(15)12(9-21-17)8-18(16)23(2)10-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-7,9,13-14,18,21,24H,3,8,10-11H2,1-2H3,(H,22,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t13-,14+,18-;/m1./s1
Formelmasse 455.2056
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.