Learn More
Methylethansulfonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl Ethanesulfonate |
| CAS | 1912-28-3 |
| Summenformel | C3H8O3S |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Methyl Ethylsulfonate, Ethanesulfonic Acid Methyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H8O3S/c1-3-7(4,5)6-2/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | COS(CC)(=O)=O |
| IUPAC-Name | Methylethansulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 124.16 |
| Formelmasse | 124.0194 |