Learn More
Methylglykolat, TRC
Artikelnummer. 30481992
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30481992 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481992 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM311680500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyphosate-N-methyl
CAS 24569-83-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C4 H10 N O5 P
Menge 500 mg
Synonym Glyphosate-N-methyl, N-Methyl-N-(phosphonomethyl)glycine, N-(Phosphonomethyl)-N-methylglycine, N-Methylglyphosate, Glycine','N-methyl-N-(phosphonomethyl)-
InChI-Formel InChI=1S/C4H10NO5P/c1-5(2-4(6)7)3-11(8,9)10/h2-3H2,1H3,(H,6,7)(H2,8,9,10)
SMILES CN(CC(=O)O)CP(=O)(O)O
IUPAC-Name 2-[Methyl(phosphonomethyl)amino]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 183.1
Formelmasse 183.0297
Reinheit (%) >95