Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylgrün, Zinkchloridsalz
Catalog Number p-7042154
70.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7114-03-6
C27H35Cl4N3Zn
608.78
MFCD00151094
ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
C.I. 42590
131675247
Zink;[4-[4-(Dimethylamino)Phenyl]-(4-Dimethylazanylidenecyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)methyl]Phenyl]-Ethyl-Dimethylazan;Bromid;Trichlorid
CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7114-03-6
C27H35Cl4N3Zn
608.78
MFCD00151094
ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
C.I. 42590
131675247
Zink;[4-[4-(Dimethylamino)Phenyl]-(4-Dimethylazanylidenecyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)methyl]Phenyl]-Ethyl-Dimethylazan;Bromid;Trichlorid
CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]
Methyl Green is a DNA stain used as a tracking dye in acid buffers for electrophoresis. It helps differentiate bacteria and is also a tissue stain for nucleoli and mitochondria in tissues. It is used with Bismarck Brown frequently.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylgrün ist ein DNA-Färbemittel, das als Tracking-Farbstoff in Säurepuffern für die Elektrophorese verwendet wird. Es hilft bei der Differenzierung von Bakterien und ist auch ein Gewebefärbemittel für Nukleolen und Mitochondrien in Geweben. Es wird häufig mit Bismarck Brown verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol oder Methanol
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl Green, zinc chloride
Schmelzpunkt >300°C
Beilstein 3914106
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol or methanol
Formelmasse 653.24
Farbe Grün
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver