Learn More
Methyl-Wasserstoff-Malonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302949
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11302949 5 g 5 Gramm
11312949 25 g 25 Gramm
11322949 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11302949 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27772.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16695-14-0 | C4H6O4 | 118.088 g/mol
Lactonization of olefins with monomethyl ester of malonic acid and ceric ammonium nitrate was carried out in acetic acid and in acetonitrile under simple mechanical stirring or ultrasound irradiation. Lactonization of olefins with CAN and monomethyl ester of malonic acid under ultrasound irradiation shows an acceleration with respect to the analogous mechanically stirred reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Laktonisierung von Olefinen mit Monomethylester aus Malonsäure und Cer(IV)-ammoniumnitrat erfolgte in Essigsäure und in Acetonitril unter einfachem mechanischen Rühren oder Ultraschallbestrahlung. Die Laktonisierung von Olefinen mit CAN und Monomethylester der Malonsäure unter Ultraschallbestrahlung zeigt eine Beschleunigung in Bezug auf die analoge mechanisch gerührte Reaktion.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16695-14-0
Summenformel C4H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 118.088
MDL-Nummer MFCD00667796
InChI-Schlüssel PBVZQAXFSQKDKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl hydrogen malonate, malonic acid monomethyl ester, 3-methoxy-3-oxo-propanoic acid, 1-methyl malonate, hydrogen methyl malonate
PubChem CID 538366
IUPAC-Name 3-Methoxy-3-Oxopropansäure
SMILES COC(=O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl hydrogen malonate
Dichte 1.128
Brechungsindex 1.4295
Menge 5 g
Formelmasse 118.09
Reinheit (%) 96%