Learn More
Methylwasserstoffsuccinat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
It could react with 1,2,3-trimethoxy-benzene, and obtain the 4-oxo-4-(2,3,4-trimethoxy-phenyl)-butyric acid methyl ester. This reaction needs the reagent of PPA. Butanedioic Acid 1-Methyl Ester is an intermediate in the synthesis of agonist to both GHB and GABAB neural receptors, exhibiting neurotransmitter-like effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Könnte mit1,2,3-Trimethoxy-Benzol zu 4-Oxo-4-(2,3,4-Trimethoxy-Phenyl)-Butyrinsäure-haltigen Methylestern reagieren. Für diese Reaktion ist das Reagenz PPA erforderlich. Butandisäure 1-Methylester ist ein Zwischenprodukt in der Synthese von Agonisten zu GHB und neuronalen GABAB-Rezeptoren, die neurotransmitterähnliche Effekte zeigen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Könnte mit1,2,3-Trimethoxy-Benzol zu 4-Oxo-4-(2,3,4-Trimethoxy-Phenyl)-Butyrinsäure-haltigen Methylestern reagieren. Für diese Reaktion ist das Reagenz PPA erforderlich. Butandisäure 1-Methylester ist ein Zwischenprodukt in der Synthese von Agonisten zu GHB und neuronalen GABAB-Rezeptoren, die neurotransmitterähnliche Effekte zeigen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl hydrogen succinate |
Schmelzpunkt | 54°C to 57°C |
Siedepunkt | 151°C (20 mmHg) |
Strukturformel | CH3OCOCH2CH2CO2H |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1722669 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 132.11 |
Reinheit (%) | 95% |