Learn More
Methylindolin-5-carboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl indoline-5-carboxylate |
| CAS | 141452-01-9 |
| Summenformel | C10H11NO2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11NO2/c1-13-10(12)8-2-3-9-7(6-8)4-5-11-9/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc2NCCc2c1 |
| IUPAC-Name | Methyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 177.2 |
| Formelmasse | 177.079 |