missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyllaurat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3758436
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
111-82-0
C13H26O2
214.35
MFCD00008966
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
8139
CHEBI:87494
Methyldodecanoat
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
111-82-0
C13H26O2
214.35
MFCD00008966
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
8139
CHEBI:87494
Methyldodecanoat
CCCCCCCCCCCC(=O)OC

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl laurate
Schmelzpunkt 4°C to 5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 261°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)10CO2CH3
Brechungsindex 1.4310 to 1.4330
Menge 2.5 g
Beilstein 02,361
Relative Dichte 0.87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 214.35
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'