Learn More
Methyllaurat, 98+%
Artikelnummer. 15149233 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15149233 250 g Glasflasche 250 Gramm
10762831 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10127663 10 g Glasflasche 10 Gramm
10540604 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15149233 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215562500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 111-82-0 | C₁₃H₂₆O₂| 214,35 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-82-0
Summenformel C13H26O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.35
MDL-Nummer MFCD00008966
InChI-Schlüssel UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
PubChem CID 8139
ChEBI CHEBI:87494
IUPAC-Name Methyldodecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl laurate
Schmelzpunkt 4°C to 5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 261°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)10CO2CH3
Brechungsindex 1.4310 to 1.4330
Menge 250 g
Beilstein 02,361
Relative Dichte 0.87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 214.35
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke