Learn More
Methylmethacrylat, extra rein, SLR, stabilisiert mit Topanol, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073315
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
80-62-6
C5H8O2
100.117
8587
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
6658
CHEBI:34840
Methyl-2-Methylprop-2-Enoat
CC(=C)C(=O)OC
80-62-6
C5H8O2
100.117
8587
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
methyl methacrylate, methylmethacrylate, methacrylic acid methyl ester, methyl methylacrylate, methyl 2-methylpropenoate, pegalan, methyl-methacrylat, diakon, acryester m, methyl 2-methyl-2-propenoate
6658
CHEBI:34840
Methyl-2-Methylprop-2-Enoat
CC(=C)C(=O)OC
Schmelzpunkt -48°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 100°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Dampfdichte 3.5
Formelmasse 100.12g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl methacrylate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.