Learn More
Methylmyristat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-165469
21.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2.5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
124-10-7
C15H30O2
242.40
MFCD00008983
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci
31284
Methyltetradecanoat
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
124-10-7
C15H30O2
242.40
MFCD00008983
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci
31284
Methyltetradecanoat
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl myristate
Namenshinweis 99%
Azidität 1mg KOH/g max.
Schmelzpunkt 18.4°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8630g/mL
Siedepunkt 323.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)12CO2CH3
Brechungsindex 1.4340 to 1.4380
Menge 2.5 mL
Beilstein 02, II, 326
Relative Dichte 0.863
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Formelmasse 242.4
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig