Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylorange
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methylorange ist ein pH-Indikator, der bei Titrationen für Säuren verwendet wird. Es wird auch für die histologische Mikroskopie verwendet. Darüber hinaus wird es als Gegenfärbung zu Kristallviolett in Färbungen von Pollenschläuchen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Teilweise in heißem Wasser löslich. Schwer in kaltem Wasser und Pyrimidin löslich. Unlöslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Methylorange ist ein pH-Indikator, der bei Titrationen für Säuren verwendet wird. Es wird auch für die histologische Mikroskopie verwendet. Darüber hinaus wird es als Gegenfärbung zu Kristallviolett in Färbungen von Pollenschläuchen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Teilweise in heißem Wasser löslich. Schwer in kaltem Wasser und Pyrimidin löslich. Unlöslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl Orange |
Schmelzpunkt | >300°C |
UN-Nummer | UN3143 |
Beilstein | 4732884 |
Merck Index | 14,6105 |
Formelmasse | 327.34 |
Geruch | Weak, Characteristic |
pH | 6.5 |
Menge | 100 g |