Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylorange, ACS
Catalog Number p-7049669
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
547-58-0
C14H14N3NaO3S
327.334
MFCD00007502
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Acid Orange 52; C.I. 13025
23673835
Natrium;4-[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzolsulfonat
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
547-58-0
C14H14N3NaO3S
327.334
MFCD00007502
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Acid Orange 52; C.I. 13025
23673835
Natrium;4-[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzolsulfonat
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Methyl orange is a pH indicator frequently used in titrations, also used for histological microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl Orange
Schmelzpunkt >300°C
UN-Nummer UN3143
Beilstein 4732884
Merck Index 14,6105
Löslichkeitsinformationen Soluble in 500 parts water; More soluble in hot water
Formelmasse 327.34
Güte ACS
Geruch Weak, characteristic
Farbe Orange
pH 6.5
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallin