Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylorange, Indikator
Catalog Number p-166776
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
547-58-0
C14H14N3NaO3S
327.334
MFCD00007502
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
23673835
Natrium;4-[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzolsulfonat
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
547-58-0
C14H14N3NaO3S
327.334
MFCD00007502
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
23673835
Natrium;4-[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzolsulfonat
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl Orange
Schmelzpunkt >300.0°C
Beilstein 16, 331
Merck Index 15, 6178
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 461 to 469nm (in 0.01N NaOH)
Formelmasse 327.32
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 3.2 (pink or red)to pH 4.4 (yellow-orange)
Farbe Orange
Menge 100 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Orange
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/